Przejdź do
R7750
D-Ribose 5-phosphate disodium salt hydrate
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
D-Ribofuranose 5-phosphate disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
519,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9Na2O8P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.07 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4774244
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
6.0-10.0% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Na: 15.0-17.0% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na.H2O/c6-3-2(1-12-14(9,10)11)13-5(8)4(3)7;;;/h2-8H,1H2,(H2,9,10,11);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4-,5?;;;/m1.../s1
InChI key
HKCYZJCJVGKHNA-IREXRYMASA-L
Biochem/physiol Actions
Ribose-5-phosphate is an intermediate of the oxidative branch of the Pentose Phosphate Pathway(PPP) and an end product of the nonoxidative branch of the PPP. Ribose-5-phosphate is used in the synthesis of nucleotides and nucleic acids.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F6803G7772A4394
biological source
synthetic (organic)
biological source
microbial
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
natural (inorganic)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)