T8787
Triton™ X-100
for molecular biology
Synonim(y):
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
klasa czystości
for molecular biology
opis
non-ionic
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
liczba agregacji
100-155
metody
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
western blot: suitable
zanieczyszczenia
<1.00% water (Karl Fischer)
pH
9.7
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
mp
6 °C
temp. przejścia
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
rozpuszczalność
water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: <5 ppm
K: <0.05%
Na: <0.1%
heavy metals: <5 ppm
HLB
13.5
Zastosowanie
hematology
histology
obecność zanieczyszczeń
DNase and RNase, none detected
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Klucz InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In immunohistochemistry for staining the Flat-mount retinas
- Along with ice-cold PBS (phosphate buffered saline) in suspension of cells for cell DNA analysis and Annexin V assay
- To permeabilise cells during Immunofluorescent microscopic studies
- As a positive control in LDH assay to determine the cell membrane integrity
- For estimating the lipase activity in postheparin plasma by using modified Belfrage and Vaughan radioenzymatic procedure
- For the preparation of outer membrane protein exctract
- As a component of extraction buffer along with tris-HCl, NaCl, CaCl2, ZnCl2, Brij 35 for homogenization of mice lung cells
- In the treatment of tissue sections for Immunofluorescence labeling
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Ideal for sensitive molecular biology research applications
- Tested for DNase and RNase
- Non-ionic nondenaturing detergent
- Superior wetting agent and emulsifier
- Highly versatile surfactant
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt podobny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
483.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
251 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Produkty do hodowli organoidalnej do generowania trójwymiarowych modeli mózgu, jelit, jelit, płuc i guzów nowotworowych pochodzących z tkanek i komórek macierzystych.
Protokoły
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Przygotowanie biodegradowalnych nanocząstek i ich zastosowanie w protokołach transfekcji.
Powiązane treści
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Metody lizy komórek i ekstrakcji białek obejmują przegląd różnych technik, od rozpuszczania detergentami po mechaniczne rozbijanie, wspierając potrzeby badawcze.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Trójwymiarowe (3D) drukowanie tkanek biologicznych szybko staje się integralną częścią inżynierii tkankowej.