Dokumenty
1.08603
Millipore
Triton X-100
for analysis
Synonim(y):
Octoxynol, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol, Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numer CAS:
Beilstein:
2315025
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.21
ciśnienie pary
<0.01 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
siła działania
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
masa cząsteczkowa
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
liczba agregacji
100-155
pH
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
tw
>200 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 251 °C
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
gęstość
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB
13.5
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Klucz InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • A liposome encapsulated methylene blue-mediated electrochemical and UV-visible dual mode split-type immunoassay for the detection of 17 beta-estradiol.: This study presents a dual detection method incorporating Triton X-100 to enhance the performance of assays in detecting hormonal levels critical for biochemistry applications (Xia et al., 2024).
  • From Antagonism to Enhancement: Triton X-100 Surfactant Affects Phenanthrene Interfacial Biodegradation by Mycobacteria through a Shift in Uptake Mechanisms.: This research explores how Triton X-100 modifies biodegradation processes at the microbial interface, pivotal for biochemists studying environmental and biochemical applications of surfactants (Wang et al., 2024).
  • Tumors cells with mismatch repair deficiency induce hyperactivation of pyroptosis resistant to cell membrane damage but are more sensitive to co-treatment of IFN-gamma and TNF-alpha to PANoptosis.: Investigates the complex interactions between cellular processes influenced by Triton X-100, which are crucial for understanding the surfactant′s role in biochemistry and cancer research (Li et al., 2024).
  • Subcranial Encephalic Temnograph-Shaped Helmet for Brain Stroke Monitoring.: This study utilizes Triton X-100 to create phantom brain tissues to investigate medical monitoring systems for brain stroke (Cuccaro et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions.
Powiązanie
Replaces: 8603-30; 8603
Komentarz do analizy
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (10 g/l): 6.0 - 8.0
Density (d 20/4): 1.064 - 1.067
Cloud point: 63 - 69 °C
Ethylene oxide (GC): ≤ 30 ppm
Dioxane (GC): ≤ 20 ppm
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.2
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2
Informacje prawne
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
483.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
251 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)