Kluczowe dokumenty
M5524
Murashige and Skoog Basal Salt Mixture (MS)
powder, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
MS0 Sole podstawowe, Sole podstawowe MS, Sole podstawowe MSO
Wybierz wielkość
82,30 zł
Wybierz wielkość
About This Item
82,30 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
metody
cell culture | plant: suitable
Zastosowanie
agriculture
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Wariant wzoru
Ilość
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Powdered media are extremely hygroscopic and must be protected from atmospheric moisture. If possible the entire contents of each package should be used immediately after opening.
Store dry medium in a desiccator at 0-5 °C.
Deterioration of powdered medium may be recognized by: 1) color change; 2) granulation, clumping, or particulate matter throughout the powder; 3) insolubility; 4) pH change; or 5) inability to promote growth when properly used.
Media Preparation
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.
Klasyczne pożywki do hodowli tkanek roślinnych opracowane wiele lat temu przez pionierów takich jak Murashige, Skoog, Gamborg i innych nadal odgrywają istotną rolę w badaniach nad kulturami tkanek roślinnych.