Gamborg's B-5 Basal Medium with Minimal Organics is a plant tissue culture medium that contains reduced amounts of organic compounds compared to the standard Gamborg's B-5 Basal Medium. The minimal organics version is designed to provide a lower concentration of organic compounds, such as vitamins or amino acids, which allows for more precise control over nutrient supplementation in plant tissue culture experiments. Please see the link below to review the formulation tables for Gamborg's basal salt mixtures, products G5893 and G5768.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/186/351/g5768for.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 94,90 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł |
Informacje o tej pozycji
94,90 zł
form
fine powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- as a component of liquid media for the tissue culture of Brassica rapa
- as a component of callus inducing medium for culturing Arabidopsis cardiolipin mutant seedlings
- as a component of solid GM medium for germination of Arabidopsis seeds
Preparation Note
Media Formulation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description fine powder, suitable for plant cell culture | description fine powder, suitable for plant cell culture | description powder, suitable for plant cell culture, with Gamborg′s vitamins | description suitable for plant cell culture, with sucrose and agar |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| form fine powder | form fine powder | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What do you mean by minimal organics?