Przejdź do
K4003
Knudson C Modified Orchid Medium
powder, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
KC Orchid Media, modified
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Knudson C Modified Orchid Medium is a nutrient solution for Orchid (Orchidaceae) seed germination. This media is frequently supplemented with 100-150 g banana, or 100-200 mL coconut water, and 2 g of vegetable charcoal per liter.
Preparation Note
With the macro- and micronutrients as described by Knudson (1946). Contains sucrose.
Media Formulation
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)