Przejdź do
P8169
Phytagel
BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
Phytagel™
Synonim(y):
Gellan Gum, Agar substitute gelling agent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
845,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
275-117-5
NACRES:
NA.72
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
General description
Typical working concentration: 1.5-2.5 g/L in plant tissue culture media; up to 10 g/L in microbiological media. Phytagel requires the presence of cations (especially divalent) for gelling to occur. Concentrations of calcium and magnesium contained in most plant tissue culture media are typically sufficient for gelation. Low-salt media formulations, especially those used in microbiological applications, may require supplementation with additional calcium or magnesium salts (e.g., CaCl2 or MgSO4) or higher concentrations of Phytagel.
Application
Phytagel has been used:
  • in the solidification of culture medium for root assays in Arabidopsis thaliana
  • as a component of Solid Paul′s medium for Agrobacterium culture
  • as a component of root induction medium in Ilex dumosa tissue culture
Biochem/physiol Actions
Phytagel is intended for use in place of agar and other gelling agent for plant tissue culture. Phytagel has been shown to be a superior substitute for tissue-culture-grade agar in the micropropagation of banana plantlets.
Preparation Note
To prevent clumping, add slowly to rapidly stirring medium prior to heating.
Other Notes
An agar substitute produced from a bacterial fermentation composed of glucuronic acid, rhamnose and glucose. It produces a clear, colorless, high strength gel which aids in detection of microbial contamination.
Legal Information
Phytagel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1910A9799A4550
Agar High gel strength, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A9799
Agar
Agar Type A, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A4550
Agar
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the sulfate content, if any, of Phytagel?
    1 answer
    1. Elemental analysis of this material has not been performed. The sulfate content is not determined.
      Helpful?
  2. Buongiorno. Vorrei sapere se il Phytagel è Gellano ad alto o a basso grado di acilazione
    1 answer
    1. This product is characterized as having a low acyl content.
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of one repeating unit?
    1 answer
    1. The molecular weight is not determined. However, the constituent sugars of Phytagel are glucose, glucuronic acid and rhamnose in the molar ratio of 2:1:1.
      Helpful?
  4. What is the gelling strength of Phytagel P8169
    1 answer
    1. The Gel Strength for Phytagel (P8169) is 700 g/cm2 (tested at 0.5%).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review