Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 436,00 zł |
Informacje o tej pozycji
436,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid (clear)
concentration
~20% in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
color
colorless
refractive index
n20/D 1.361
pH
4.0-6.5 (25 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.05 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.08, λ: 280 nm Amax: 0.07
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11?,12-/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-PICCSMPSSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade analytical standard | grade - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid (clear) | form crystals | form - | form powder |
| impurities DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected | impurities - | impurities - | impurities ≤1.5% Glucose, ≤5% Maltotriose |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| cation traces Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, As: ≤0.05 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?