Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
780,00 zł
biological source
corn
Quality Segment
type
Type II
assay
≥95%
form
powder
optical activity
[α]20/D 129 to 131 °, c = 4% (w/v) in water + trace NH4OH
impurities
≤1.5% Glucose, ≤5% Maltotriose
color
white
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
125.13 °C (1013.25 hPa)
solubility
180 g/L at 20 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Application
- Evaluation of the variations in chemical and microbiological properties of the sourdoughs produced with selected lactic acid bacteria strains during fermentation: This research explores the use of D-(+)-Maltose monohydrate in fermentative processes, highlighting its impact on the chemical and microbial dynamics in food technology, pertinent for industrial biosynthesis applications in the life sciences sector (Boyaci Gunduz et al., 2022).
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| biological source corn | biological source potato (tuber) | biological source - | biological source potato |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 180 g/L at 20 °C | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility 180 g/L at 20 °C |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Maltose monohydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M2250-1KG | 04061834041696 |