Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
250,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type disaccharide
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
packaging
pkg of 500 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥98% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | description from potato, ≥99% (HPLC) | description BioUltra, ≥99.0% (HPLC) |
| format neat | format - | format - | format - |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA - | CofA - | CofA - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| packaging pkg of 500 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?