This product is a kit item that includes multiple components. The Sudan Black B reagent is a 0.18% solution. The molecular weight of this dye is 456.54 g/mol. Please see the link below to review the kit technical bulletin for additional information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/202/528/380.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1970,00 zł
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) hematology |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life - | shelf life - | shelf life Expiry date on the label. |
| Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - | IVD for in vitro diagnostic use |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
Tylko elementy zestawu
- Sudan Black B Staining Reagent (3801) 200 mL
- Hematoxylin Solution, Gill No. 3 (GHS3) 100 mL
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
69.1 °F
flash_point_c
20.6 °C
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
what is the molar weight of these product ? (g/mol)