Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2160,00 zł
description
DAB substrate kit
Quality Segment
usage
sufficient for 10-120 manual assays
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| usage sufficient for 10-120 manual assays | usage - | usage sufficient for 10-120 manual assays | usage - |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leukocyte Peroxidase (Myeloperoxidase) Kit
Tylko elementy zestawu
- Diaminobenzidine 10 vial(s)
- Copper nitrate 2 vial(s)
- Gill Modified EA solution 100 mL
- Glutaraldehyde solution 2 x 75
- Hematoxylin Solution, Gill No. 3 100 mL
- Scott's Tap Water Substitute Concentrate 100 mL
- TRIZMAL™ Buffer Concentrate 50 mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Ox. Liq. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 391A-1KT | 04061831981322 |