Przejdź do
85L2
Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit
based on naphthol AS-MX phosphate and fast blue RR salt (with citrate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Leukocyte Alkaline Phosphatase (LAP) kits are intended for the qualitative demonstration of alkaline phosphatase activity in white blood cells.
Peripheral blood or bone marrow preparations are fixed to a microscope slide. The film is then incubated in a mixture of naphthol AS-MX phosphate alkaline solution with fast blue RR salt. The resulting blue, insoluble, granular dye deposit indicates sites of alkaline phosphatase activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86C86R85L1
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
500, 600
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • Mayer′s Hematoxylin Solution 100 mL
    Karta charakterystyki
  • Naphthol AS-MX Phosphate Alkaline Solution, 0.25% 20 mL
    Karta charakterystyki
  • Citrate Concentrated Solution 20 mL
    Karta charakterystyki
  • Fast Blue RR Salt, Preweighed Capsules 10 capsules
    Karta charakterystyki
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guenaelle Bouet et al.
PloS one, 10(2), e0117402-e0117402 (2015-02-25)
Bone sialoprotein (BSP) belongs to the "small integrin-binding ligand N-linked glycoprotein" (SIBLING) family, whose members interact with bone cells and bone mineral. BSP is strongly expressed in bone and we previously showed that BSP knockout (BSP-/-) mice have a higher
Clarissa R Taufer et al.
The International journal of developmental biology, 64(7-8-9), 433-443 (2020-10-17)
The neural crest (NC) is a transitory embryonic structure of vertebrates that gives rise to an astonishing variety of derivatives, encompassing both neural and mesenchymal cell types. Neural crest cells (NCCs) are an excellent model to study how environmental factors
G Bouet et al.
European cells & materials, 29, 250-266 (2015-05-16)
An engineered three dimensional (3D) in vitro cell culture system was designed with the goal of inducing and controlling in vitro osteogenesis in a reproducible manner under conditions more similar to the in vivo bone microenvironment than traditional two-dimensional (2D)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
85L2-1KT04061833032572
85L2-PART104061824389739