Merck
30129
Sigma-Aldrich
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Synonim(y):
Wodzian chlorowodorku L-cysteiny (1:1:1)
Wybierz wielkość
25 G
345,00 zł
100 G
981,00 zł
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
345,00 zł
100 G
981,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.63
Beilstein:
5158059
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
BioUltra
Próba
≥99.0% (RT)
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +5.6±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
zanieczyszczenia
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
pozostałość po prażeniu
≤0.05% (as SO4)
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 1.0
λ: 280 nm Amax: 0.3
ciąg SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Klucz InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Działania biochem./fizjol.
Antagonista receptora glutaminergicznego NMDA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asaf Grupi et al.
Journal of molecular biology, 405(5), 1267-1283 (2010-11-27)
Conformational ensembles of fully disordered natural polypeptides represent the starting point of protein refolding initiated by transfer to folding conditions. Thus, understanding the transient properties and dimensions of such peptides under folding conditions is a necessary step in the understanding
Gerdt Müller et al.
Biotechnology for biofuels, 8, 187-187 (2015-11-27)
The emerging bioeconomy depends on improved methods for processing of lignocellulosic biomass to fuels and chemicals. Saccharification of lignocellulose to fermentable sugars is a key step in this regard where enzymatic catalysis plays an important role and is a major
Qinjian Zhao et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 10(3), 734-739 (2013-12-05)
Cryo-transmission electron microscopy (cryoTEM) is a powerful characterization method for assessing the structural properties of biopharmaceutical nanoparticles, including Virus Like Particle-based vaccines. We demonstrate the method using the Human Papilloma Virus (HPV) VLPs in GARDASIL®. CryoTEM, coupled to automated data
Jiahua Li et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 305(2), C190-C196 (2013-05-17)
Claudins constitute a family of tight junction transmembrane proteins whose first extracellular loop (ECL1) determines the paracellular permeability and ion selectivity in epithelia. There are two cysteines in the ECL1 that are conserved among all claudins. We hypothesized that these
Edward T Chouchani et al.
Nature medicine, 19(6), 753-759 (2013-05-28)
Oxidative damage from elevated production of reactive oxygen species (ROS) contributes to ischemia-reperfusion injury in myocardial infarction and stroke. The mechanism by which the increase in ROS occurs is not known, and it is unclear how this increase can be
Produkty
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.