Przejdź do
C8005
D-Cysteine hydrochloride monohydrate
≥98% (TLC)
Synonim(y):
D-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
807,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.63
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
EC Number:
251-043-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5645478
807,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D-Cysteine hydrochloride monohydrate, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
color
white to off-white
mp
185 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m1../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Gene Information
Other Notes
Unnatural isomer of cysteine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30120C788030129
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (RT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white
mp
185 °C
mp
174.1-174.7 °C
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... NARG2(79664)
mouse ... NARG2(93697)
rat ... LOC686240(686240), NARG2(691379)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)