Przejdź do
1.02735
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Synonim(y):
Cys, L-Cysteinium Chloride Monohydrate, L-Cysteine Hydrochloride, Monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
566,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4050,00 zł
3 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5200,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 900,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.63
EC Index Number:
200-157-7
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
5158059
MDL number:
566,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
form
crystalline powder
pH
0.8-1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
solubility
650 g/L
density
1.54 g/cm3
bulk density
780 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
cation traces
Fe: ≤20 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biochem/physiol Actions
NMDA glutamatergic receptor antagonist.
Analysis Note
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): 98.5 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Chloride): passes test
Appearance: white to almost white crystalline powder or colorless crystals
Appearance of solution (25 g/l, water): clear and not more intense in color than reference solution BY₆
Spec. rotation (α 20/D, 80 g/l, hydrochloric acid 250 g/l, calc. on dried substance): +5.5 to +7.0
Spec. rotation (α 25/D, 80 g/l, hydrochloric acid 6 mol/l, calc. on dried substance): +5.7 to +6.8
Sulfate (SO₄): ≤ 300 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 20 ppm
Related Compounds, total (TLC): ≤ 0.5 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(impurity A (570 nm)): ≤ 0.5 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity): ≤ 0.2 %
Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm)): ≤ 0.02 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities): ≤ 1.0 %
Residual solvents (ICH Q3C): excluded by manufacturing proces
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.1 %
Loss on drying (Vacuum < 0.7 kPa, P₂O₅, 24 h): 8.0 - 12.0 %
Bacterial endotoxins: ≤ 6.0 I.U./g
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Corresponds to Ph. Eur., USP.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1102C68521161509
L-Cysteina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1161509
L-Cysteina
agency
JP, USP, Ph. Eur.
agency
traceable to Ph. Eur. C3290000, traceable to USP 1161509
agency
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
agency
-
form
crystalline powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder
assay
98.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
assay
-
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
-
bulk density
780 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
650 g/L
solubility
-
solubility
water: 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 100 g/L at 25 °C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..