Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 734,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.21
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Cys-Gly, ≥85% (TLC)
Quality Segment
assay
≥85% (TLC)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CS)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3S/c6-3(2-11)5(10)7-1-4(8)9/h3,11H,1-2,6H2,(H,7,10)(H,8,9)
InChI key
ZUKPVRWZDMRIEO-UHFFFAOYSA-N
General description
Cys-Gly, a dipeptide is a catabolic byproduct of glutathione.
Application
Cys-Gly has been used for derivatization by p-hydroxymercury benzoate (PHMB) for calibration of reversed phase chromatography coupled on-line and sequentially with a UV−visible diode array detector (RPLC-DAD).
Biochem/physiol Actions
Cys-Gly is a precursor for glutathione biosynthesis in the neurons. It favors reactive oxygen species generation in the presence of transition metal ions. A normal level of cys-gly is essential for normal cellular function.
L-Cysteine-L-Glycine (Cys-Gly) is used in studies on the homeostasis of glutathione. Cys-Gly is an important molecule for study in the areas of thiol homeostasis, oxidative stress and metals management.
Other Notes
Glutathione fragment
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥85% (TLC) | assay ≥80% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?