Kluczowe dokumenty
19589
L-2,4-Diaminobutyric acid monohydrochloride
≥98.0% (AT), ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
DAB
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (AT)
≥98.0% (TLC)
Postać
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +24±2°, c = 1.2% in 6 M HCl
metody
ligand binding assay: suitable
kolor
white to off-white
mp
≥220 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].NCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
Klucz InChI
BFPDKDOFOZVSLY-DFWYDOINSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3