Przejdź do
86971
Fmoc-Dab(Boc)-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα-Fmoc-Nγ-Boc-L-2,4-diaminobutyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.49
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6250328
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/546 −14.5±1°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-13-12-20(21(27)28)26-23(30)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChI key
LIWKOFAHRLBNMG-FQEVSTJZSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Dab(Boc)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)