Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 108,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 436,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 952,00 zł | |
| 2 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
108,00 zł
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.5%
form
powder
storage condition
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Do not store near acids.)
technique(s)
cell based assay: suitable, immunohistochemistry: suitable
color
white
mp
370-425 °C
solubility
soluble 65 g/L at 20 °C (completely)
suitability
suitable for chromatography, suitable for derivatization
application(s)
sample preparation
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Catalyst for:
- Oxidative decarboxylation
- Michael addition reactions[3]
Reagent for synthesis of
- Blue fluorescent copolymers
- Metal phosphonates[4]
- Arenes via aminations
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (inorganic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥99.5% | assay - | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.5% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form crystals | form crystals |
| solubility soluble 65 g/L at 20 °C (completely) | solubility 420 g/L | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| storage condition (Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Do not store near acids.) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium azide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Protokoły oczyszczania przeciwciał dają preparaty zawierające endogenne IgG wraz ze specyficznymi przeciwciałami.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Szczegółowe protokoły ELISA obejmują pośrednie i wychwytujące techniki ELISA, zalecając produkty do eksperymentów kanapkowych i pośrednich ELISA.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S2002-2KG | 04061836916053 |
| S2002-25KG | 04061833512913 |
| S2002-500G | 04061835549306 |
| S2002-25G | 04061835549290 |
| S2002-100G | 04061835549283 |
| S2002-5G | 04061835549313 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
what do you mean by Bioxtra and reagentplus? How much difference are there between two grades.
1 answer-
Products that fall under the BioXtra portfolio undergo stringent testing protocols that may include trace metal analysis and specialized suitability testing, such as hybridoma or mouse embryo culture. These products include application-specific formulations such as tablets and prepared solutions.
Products that fall under the ReagentPlus portfolio are designed for general laboratory use and have purities that are greater or equal to 95%.
Helpful?
-
-
How can I determine the concentration of sodium azide in solution?
1 answer-
Sodium azide forms a 3,5-dinitrobenzoyl derivative that can be quantified by liquid chromatography. This method is reported in the Journal of Chromatography, 5, 597 (1982).
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How does Product S2002, Sodium azide, inhibit certain metalloenzymes?
1 answer-
The mechanism of sodium azide inhibition may be due to metal ion complexation and displacement from the enzyme.
Helpful?
-
-
Are there any hazards associated with the disposal of Product S2002, Sodium azide?
1 answer-
Sodium azide can form metal azides. If you have metal pipes for your plumbing, you should not dispose of solutions down them.
Helpful?
-
-
How stable are solutions of Product S2002, Sodium azide?
1 answer-
At a neutral pH sodium azide solutions are fairly stable. Under acidic conditions it is converted to hydrazoic acid, a volatile gas.