Przejdź do
32830
L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
≥95.0%
Synonim(y):
(2S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, L-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2CH(NH2)COOH · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.06
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-542-0
Beilstein/REAXYS Number:
5763078
MDL number:
426,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (AT), ≥95.0%
optical activity
[α]20/D +14.5±1.5°, c = 3.67% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-200 °C (dec.)
solubility
water: soluble 0.5 g/10 mL
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.Cl.NCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H/t3-;;/m0../s1
InChI key
CKAAWCHIBBNLOJ-QTNFYWBSSA-N
General description
L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride is an unnatural amino acid derivative.
Application
L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride is suitable reagent used for the differentiation of β-N-methylamino-L-alanine from the diamino acids by using HPLC-FD, UHPLC-UV, UHPLC-MS, and triple quadrupole tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS). It is suitable reagent used in the quantification of neurotoxin β-N-methylamino-L-alanine (BMAA) in seafood. It may be used as Internal standard for amino acid analysis
Disclaimer
may give off HCl
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3281075745437870
description
≥95.0%
description
purum, ≥99.0% (AT)
description
97%
description
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0%, ≥95.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
97%
assay
≥95.0% (HPLC)
mp
197-200 °C (dec.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
229-231 °C
mp
158-162 °C
solubility
water: soluble 0.5 g/10 mL
solubility
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D +14.5±1.5°, c = 3.67% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)