Przejdź do
13368
1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphate sodium salt
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
DXP sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11O7P · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.11 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
8367371
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 37.0±3.0°, c = 0.1 in 0.1 M HCl
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C)(O)O
InChI
1S/C5H11O7P/c1-3(6)5(8)4(7)2-12-13(9,10)11/h4-5,7-8H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)/t4-,5-/m1/s1
InChI key
AJPADPZSRRUGHI-RFZPGFLSSA-N
Application
1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphate is used as a substrate for the identification, differentiation and characterization of procaryotic 1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphate reductoisomerase(s) (Dxr) which catalyze the first committed step of the nonmevalonate pathway (NMP) for isoprenoid biosynthesis.
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the non-mevalonate pathway, generally found in prokaryotes, as precursor to isoprenoids as well asnon-isoprenoids like vitamins. As this pathway is not present in humans, it is of interest for the development of bacterium-specific drugs in the search for treatments of infectious diseases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)