Przejdź do
83899
D-Ribulose 5-phosphate disodium salt
≥96% (TLC)
Synonim(y):
ᴅ-Ribulose 5-phosphate Disodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2940,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9Na2O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.07
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96% (TLC)
form
powder
impurities
≤1% methanol, ≤2% ethanol, <10% water
color
white to light beige
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
InChI key
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Application
Ribulose 5-phosphate, a component of both the pentose phosphate pathway (PPP) and the Calvin cycle, is used as a substrate to identify, differentiate and characterize phosphopentose isomerase(s) and epimerase(s).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8387583895R7750
assay
≥96% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤1% methanol, <10% water, ≤2% ethanol
impurities
≤5% solvent (ethanol, methanol), 6-15% water
impurities
-
impurities
6.0-15.0% water (Karl Fischer)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)