Przejdź do
00297
Isopentenyl pyrophosphate trilithium salt
≥95.0% (TLC)
Synonim(y):
3-Methyl-3-butenyl pyrophosphate trilithium salt, IPP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7840,00 zł
5880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9Li3O7P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.89
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥95.0% (TLC)
Form:
powder
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
impurities
≤10% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3Li/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h1,3-4H2,2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
ZJGSIAARCDPUSN-UHFFFAOYSA-K
General description
Isopentenyl pyrophosphate trilithium salt (3-Methyl-3-butenyl pyrophosphate trilithium salt, IPP) is the lithium salt of isopentenyl pyrophosphate. It is an intermediate formed during the biosynthesis of polyisoprenoid compounds. It can be synthesized from isopentenol in a three step process.[1] Mevalonic acid can be converted to isopentenyl pyrophosphate in an ATP-dependent process. Melavonate and isopentenyl pyrophosphate are incorporated into rubber by Hevea brasiliensis latex.[2]
Application
Isopentenyl pyrophosphate (IPP) may be used as a substrate to study the distribution, characterization and kinetics of isopentenyl-diphosphate isomerase(s). IPP is used to study the biosynthesis of isoprenoids/terpenoids. Isopentenyl pyrophosphate may be used in rubber synthesis.
Biochem/physiol Actions
Intermediate in terpene biosynthesis
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1862939784I0503
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤10% water
impurities
≤10.0% water
impurities
-
impurities
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)