Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 545,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
545,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
impurities
≤5% solvent (ethanol, methanol), 6-15% water
color
light yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na.2H2O/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t3-,4+,5-;;;;/m0..../s1
InChI key
ROFJYRUKQPRHKK-WFAHMUOKSA-L
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥96% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤5% solvent (ethanol, methanol), 6-15% water | impurities ≤1% methanol, ≤2% ethanol, <10% water | impurities - | impurities 6.0-15.0% water (Karl Fischer) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?