Kluczowe dokumenty
09833
Ammonium citrate dibasic
BioXtra, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
Wybierz wielkość
444,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
444,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
1.8 (vs air)
linia produktu
BioXtra
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
insoluble matter, passes filter test
pH
4.0-5.5 (25 °C, 1 M in H2O)
rozpuszczalność
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
ciąg SMILES
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
Klucz InChI
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Procedura analityczna do jednoczesnego woltamperometrycznego oznaczania metali śladowych w żywności i matrycach środowiskowych. Krytyczne porównanie z pomiarami spektroskopii absorpcji atomowej..: W artykule przedstawiono procedurę analityczną wykorzystującą dwuzasadowy cytrynian amonu do jednoczesnego woltamperometrycznego oznaczania metali śladowych w próbkach żywności i środowiska. Badanie wykazało skuteczność metody w porównaniu z tradycyjną spektroskopią absorpcji atomowej (Melucci et al., 2007).
- Nakładające się piki woltamperometryczne - procedura analityczna do jednoczesnego oznaczania metali śladowych. Zastosowanie do żywności i matryc środowiskowych...: Badanie szczegółowo opisuje metodę analityczną wykorzystującą dwuzasadowy cytrynian amonu do rozwiązywania nakładających się pików woltamperometrycznych, umożliwiając jednoczesne oznaczanie wielu metali śladowych w złożonych matrycach. Technika ta jest korzystna dla monitorowania środowiska i oceny bezpieczeństwa żywności (Locatelli, 2005).
- Korelacja wartości biologicznej fosforanów paszowych z ich rozpuszczalnością w wodzie, rozcieńczonym chlorowodorze, rozcieńczonym kwasie cytrynowym i obojętnym cytrynianie amonu: Badania te dotyczą rozpuszczalności fosforanów paszowych w różnych rozpuszczalnikach, w tym w dwuzasadowym cytrynianie amonu, w celu określenia ich wartości biologicznej. Odkrycia pomagają zoptymalizować receptury pasz dla zwierząt w celu uzyskania lepszych wyników żywieniowych (Sullivan et al., 1992).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Końcówki do pipet ZipTip® micro-SPE są używane jako narzędzie do jednoetapowego odsalania, zatężania i oczyszczania złożonych próbek przed analizą masową.