Merck
476870
Sigma-Aldrich
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
99%
Synonim(y):
Kwas alfa-cyjano-4-hydroksycynamonowy
Wybierz wielkość
2 G
174,00 zł
10 G
539,00 zł
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
174,00 zł
10 G
539,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CH=C(CN)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
Beilstein:
3271427
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
245-250 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Klucz InChI
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid is the commonly used matrix for analyzing peptides by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry.[1] It inhibits the monophenolase activity and diphenolase activity of mushroom tyrosinase.[2]
Zastosowanie
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHC) was used in encapsulation of CHC into NaY zeolite.[3] It was used as matrix to investigate the activity of the paclitaxel derivatives using several well-established in vitro angiogenesis assays.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yusaku Hioki et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 48(11), 1217-1223 (2013-11-22)
We describe here an optimization study of the sample preparation conditions for sensitive detection of peptides by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS). Among many factors in the conditions, we varied the percent acetonitrile in the peptide solution, the percent
Encapsulation of α-cyano-4-hydroxycinnamic acid into a NaY zeolite.
Vilaca N, et al.
J. Mater. Sci., 46(23), 7511-7516 (2011)
Claudia Ryppa et al.
International journal of pharmaceutics, 368(1-2), 89-97 (2008-11-11)
The alpha(v)beta(3) integrin is overexpressed on proliferating endothelial cells such as those present in growing tumors as well as on tumor cells of various origins. Tumor-induced angiogenesis can be inhibited in vivo by antagonizing the alpha(v)beta(3) integrin with small peptides
Inhibitory effects of α-cyano-4-hydroxycinnamic acid on the activity of mushroom tyrosinase.
Qiu L, et al.
Food Chemistry, 112(3), 609-613 (2009)
Kamil Karolczak et al.
International journal of pharmaceutics, 436(1-2), 508-518 (2012-06-23)
We hypothesized that BBB is impaired in rat model of streptozotocin-induced diabetes and can be sealed by poly(amido)amine dendrimers G4.0 (PAMAM G4), which reveal anti-glycation activity. The BBB permeabilization was monitored in rats with the 60-day streptozotocin-diabetes and non-diabetic animals
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer si ce produit (ref : 474870-10G) est utilisable en spectrométrie de masse MALDI-TOF ? La pureté est-elle suffisante ? Merci d'avance pour votre réponse,
    1 answer
    1. This product is not tested or intended for use in Maldi-TOF. This item is generally used in organic chemical synthesis. While this material may be suitable, there are other options available that have been qualified for use in MALDI applications. Please see the link below to review these products:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/acyano4hydroxycinnamicacid1891728166418
      Note that one of the products listed in the link above, C8982, is also included as a standard in the MCCAL2 MALDI-MA Calibration Kit.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What can be used for solublization of α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid?
    1 answer
    1. α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA) is soluble in methanol (up to 50 mg/ml). It is also soluble at 10 mg/ml using 50% acetonitrile in 0.05% TFA for MALDI-MS. The acetonitrile concentration can be adjusted for individual preferences.For biological applications, it has been solubilized at 100 mM in DMSO or 50 mM in ethanol.