Przejdź do
247561
Ammonium citrate dibasic
ACS reagent grade, 98%, solid
Synonim(y):
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
190,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
951,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-146-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4925760
Assay:
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
Form:
solid
190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ammonium citrate dibasic, ACS reagent, 98%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
1.8 (vs air)
assay
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
form
solid
impurities
oxalate, passes test (lim ~0.05%), ≤0.005% insolubles
ign. residue
≤0.01%
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChI key
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium citrate dibasic can be used as both carbon and nitrogen precursor to synthesize nitrogen-doped fluorescent carbon nanoparticles (CNPs) for the development of sensitive and selective sensors for picric acid detection. Solution form of ammonium citrate can also be used in leaching experiments to extract copper nanoparticles from waste printed circuit boards (WPCBs).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09833251021.01154
assay
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98%
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solid
form
powder or crystals
form
-
form
solid
vapor density
1.8 (vs air)
vapor density
1.8 (vs air)
vapor density
1.8 (vs air)
vapor density
-
ign. residue
≤0.01%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
≤0.01% (as sulfate)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%), phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium citrate dibasic
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?