Przejdź do
25102
Ammonium citrate dibasic
puriss., ≥98%
Synonim(y):
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
507,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-146-3
Beilstein/REAXYS Number:
4925760
MDL number:
Assay:
≥98%
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.8 (vs air)
Quality Segment
grade
puriss.
assay
≥98%
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChI key
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium citrate dibasic is generally used as a component of matrix solution in matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI-TOF) mass spectrometry analysis. It can also be used as both the carbon and nitrogen source to synthesize fluorescent nitrogen-doped carbon nanoparticles (CNPs).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
247561A379530402
description
puriss., ≥98%
description
ACS reagent, 98%
description
suitable for plant cell culture
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (alkalimetric)
assay
≥98%
assay
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
assay
-
assay
≥98% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
puriss.
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cation traces
-
cation traces
Mg: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
impurities
≤0.005% insolubles, oxalate, passes test (lim ~0.05%)
impurities
-
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
vapor density
1.8 (vs air)
vapor density
1.8 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium citrate dibasic
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)