Merck
12540
Supelco
Benzene
analytical standard
Wybierz wielkość
5 ML
479,00 zł
50 ML
2000,00 zł
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
479,00 zł
50 ML
2000,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.11
Beilstein:
969212
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
2.77 (vs air)
ciśnienie pary
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9% (GC)
temp. samozapłonu
1043 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
8 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.03% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
n20/D 1.501
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
gęstość
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Klucz InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Benzene may be used as a reference standard in the determination of the analyte in beverages using headspace gas chromatography coupled with flame ionization detector (HS-GC-FID).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Validation and uncertainty estimation of analytical method for determination of benzene in beverages.
Styarini D, et al.
Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 6(3), 159-172 (2011)
Jelle Vlaanderen et al.
Environmental health perspectives, 119(2), 159-167 (2010-10-01)
The use of occupational cohort studies to assess the association of benzene and lymphoma is complicated by problems with exposure misclassification, outcome classification, and low statistical power. We performed meta-analyses of occupational cohort studies for five different lymphoma categories: Hodgkin
Cliona M McHale et al.
Carcinogenesis, 33(2), 240-252 (2011-12-15)
Benzene causes acute myeloid leukemia and probably other hematological malignancies. As benzene also causes hematotoxicity even in workers exposed to levels below the US permissible occupational exposure limit of 1 part per million, further assessment of the health risks associated
Scott M Arnold et al.
Critical reviews in toxicology, 43(2), 119-153 (2013-01-26)
Abstract A framework of "Common Criteria" (i.e. a series of questions) has been developed to inform the use and evaluation of biomonitoring data in the context of human exposure and risk assessment. The data-rich chemical benzene was selected for use
David Galbraith et al.
Critical reviews in toxicology, 40 Suppl 2, 1-46 (2010-10-14)
Over the last century, benzene has been a well-studied chemical, with some acute and chronic exposures being directly associated with observed hematologic effects in humans and animals. Chronic heavy exposures to benzene have also been associated with acute myelogenous leukemia
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?