Merck
491268
Sigma-Aldrich
Isoamyl nitrite-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonim(y):
15N Labeled isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite-15N
Wybierz wielkość
500 MG
14 660,00 zł
14 660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
14 660,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2O15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
14 660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.386 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
gęstość
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)CCO[15N]=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i6+1
Klucz InChI
OWFXIOWLTKNBAP-PTQBSOBMSA-N
Zastosowanie
This product may be used as an analytical standard.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)