Kluczowe dokumenty
8.06770
Sigma-Aldrich
Nitrobenzen
for synthesis
Synonim(y):
Nitrobenzene
Wybierz wielkość
100 ML
144,00 zł
1 L
335,00 zł
2.5 L
423,00 zł
33 KG
2050,00 zł
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
144,00 zł
1 L
335,00 zł
2.5 L
423,00 zł
33 KG
2050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Numer indeksu EC:
202-716-0
NACRES:
NA.22
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.3 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
480 °C (DIN 51794)
siła działania
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
1.8-40 % (v/v)
współczynnik refrakcji
n20/589 1.553
pH
8.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
6.0 °C
temp. przejścia
flash point 88 °C
rozpuszczalność
1.90 g/L
gęstość
1.20 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.201 - 1.203
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)