Przejdź do
C85751
p-Cresol
99%
Synonim(y):
4-Methylphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
308,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-398-6
Beilstein/REAXYS Number:
1305151
MDL number:
Assay:
99%
Bp:
202 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 20 °C)
308,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.72 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
(Liquid, Solid, or Crystalline Solid)
autoignition temp.
1038 °F
expl. lim.
1 %, 1.1 %, 150 °F
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChI key
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
General description
p-Cresol, also known as 4-methylphenol, is an organic compound frequently utilized as an intermediate to synthesis various chemicals. It belongs to the phenol family and is an isomer of o-cresol and m-cresol.
Application
  • Detoxification of sewage sludge by natural attenuation and implications for its use as a fertilizer on agricultural soils.: This article discusses the role of p-Cresol in the detoxification processes of sewage sludge, considering its implications for safe agricultural use, addressing environmental and health concerns (Mazzeo DEC et al., 2016).
  • Characterization of livestock odors using steel plates, solid-phase microextraction, and multidimensional gas chromatography-mass spectrometry-olfactometry.: This research characterizes the complex odors of livestock environments, highlighting the role of p-Cresol in odor profiles, which could help improve management practices and mitigate odor emissions (Bulliner EA et al., 2006).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C85700C85727448206
description
99%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
99%
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
assay
99%
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥98% (CP), 99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
(Liquid, Solid, or Crystalline Solid)
form
solid or liquid
form
liquid
form
-
autoignition temp.
1038 °F
autoignition temp.
1110 °F
autoignition temp.
1036 °F
autoignition temp.
-
expl. lim.
1 %, 1.1 %, 150 °F
expl. lim.
1.47 %, 148 °F
expl. lim.
1.06-1.35 %, 150 °F
expl. lim.
-
mp
32-34 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Cresol
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?