Przejdź do
B97208
2-tert-Butyl-4-methylphenol
99%
Synonim(y):
2-tert-Butyl-p-cresol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
135,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-314-6
Beilstein/REAXYS Number:
1817645
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
244 °C (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B97607B97402B72809
description
99%
description
99%
description
95%
description
96%
assay
99%
assay
99%
assay
95%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
244 °C (lit.)
bp
230 °C (lit.)
bp
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
crystals
form
crystals
form
liquid
form
liquid
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)