Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł 870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
870,00 zł
Cena katalogowa1160,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99%
form
liquid
optical activity
[α]21/D −69°, neat
optical purity
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.4664 (lit.)
bp
113-114 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m0/s1
InChI key
CCEFMUBVSUDRLG-IDKOKCKLSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description analytical standard | description certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL | description ≥96%, FG |
| assay 99% | assay ≥96.0% (GC) | assay - | assay ≥96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 400, 300 |
| density 0.929 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.998 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.998 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4664 (lit.) | refractive index n20/D 1.459 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.459 (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| bp 113-114 °C/50 mmHg (lit.) | bp 110 °C/0.2 mmHg (lit.) | bp - | bp 110 °C/0.2 mmHg (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?