Przejdź do
77102
4-Pentylphenol
≥98.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
466,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-015-4
Beilstein/REAXYS Number:
1364424
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
density
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12H,2-5H2,1H3
InChI key
ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
729406750040199
description
≥98.0% (GC)
description
≥98.0% (GC)
description
≥98.0% (GC)
description
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
crystals
form
-
form
liquid
density
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.705 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.080 g/mL at 20 °C (lit.)
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)