Merck
398276
Sigma-Aldrich
Diisopropyl ether
contains either BHT or hydroquinone as stabilizer, ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Isopropyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
Beilstein:
1731256
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.07
bp:
68-69 °C (lit.)
Aby zapytać o ten produkt 398276, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
120 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
827 °F
zawiera
either BHT or hydroquinone as stabilizer
granice wybuchowości
1-21 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.0007 meq/g Titr. acid
≤0.05% Peroxide (as C6H14O2)
pozostałość po odparowaniu
≤0.01%
kolor
APHA: ≤25
współczynnik refrakcji
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
gęstość
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eter diizopropylowy (DIPE) jest eterem rozgałęzionym.[1] Jest to rozpuszczalnik tworzący nadtlenki. Proces ten jest katalizowany przez ciepło, światło i tlen. Do takich rozpuszczalników dodaje się niewielkie ilości stabilizatorów, takich jak BHT (butylowany hydroksytoluen) lub hydrochinon, które usuwają wolne rodniki tworzące nadtlenki. DIPE został zaproponowany jako potencjalny alternatywny tlenowy dodatek do paliw.[1][2] Zaproponowano kilka metod jego syntezy przy użyciu acetonu jako materiału wyjściowego.[2][3] Struktura molekularna i konformacja zostały zbadane przy użyciu dyfuzji elektronów w fazie gazowej.[4] Jego potencjalna rakotwórczość została zbadana na szczurach Sprague-Dawley.[5]
Zastosowanie
Eter diizopropylowy może być stosowany jako rozpuszczalnik w następujących procesach:
  • Rozdzielanie alkoholi drugorzędowych.[6]
  • Enancjoselektywne acylowanie 1-fenyloaminy.[7]
  • Synteza alifatycznych i aromatycznych cyjanohydryn.[8]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-20.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-29 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Resolution of secondary alcohols using lipase in diisopropyl ether.
Bevinakatti HS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(10), 2453-2455 (1989)
Diisopropyl ether syntheses from crude acetone.
Knifton JF and D PSE.
Catalysis Letters, 57(4), 193-197 (1999)
Diisopropyl ether one-step generation from acetone-rich feedstocks.
Taylor RJ, et al.
Catalysis Letters, 68(1-2), 1-5 (2000)
Molecular structure and conformation of diisopropyl ether: a gas electron diffraction investigation.
Takeuchi H, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 91(5), 1015-1019 (1987)
The influence of reaction conditions on the photooxidation of diisopropyl ether.
Collins EM, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 176(1), 86-97 (2005)
Protokoły
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf