Kluczowe dokumenty
34858
Ethyl acetate
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonim(y):
EtOAc
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
Poziom jakości
gęstość pary
3 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
73 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.7%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
801 °F
granice wybuchowości
2.2-11.5 %, 38 °F
metody
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.03% water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 255 nm Amax: ≤0.70
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
- The article number 34858-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34858-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34858-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 34858-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.