Kluczowe dokumenty
179787
tert-Butyl methyl ether
reagent grade, ≥98%
Synonim(y):
MTBE, Methyl tert-butyl ether
Wybierz wielkość
308,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
308,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
14.78 psi ( 55 °C)
4.05 psi ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
705 °F
granice wybuchowości
15.1 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.1% water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Klucz InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?