Merck
Analiza HPLC enancjomerów benalaksylu na urządzeniu Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP w trybie odwróconej fazy
Analiza HPLC enancjomerów benalaksylu na urządzeniu Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP w trybie odwróconej fazy application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Benalaxyl
PESTANAL®, analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Ammonium acetate
LiChropur, eluent additive for LC-MS
Acetonitrile
suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
CONDITIONS
column
Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0 with acetic acid; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
pressure
1550 psi (107 bar)
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm
injection
10 μL
sample
250 μg/mL in 75:25, water:methanol
Opis
Komentarz do analizy
Benalaksyl jest fungicydem stosowanym do ochrony różnych upraw, w tym ziemniaków i winogron. Jest to związek chiralny, składający się z dwóch enancjomerów. Enancjoselektywny wpływ chiralnych pestycydów, takich jak Benalaxyl, i ich metabolitów na ekosystemy jest obszarem o dużym znaczeniu. Istnieje możliwość, że tylko jeden enancjomer ma pożądane właściwości i / lub druga forma może mieć niepożądany wpływ. Do przeprowadzenia badań w tych obszarach wymagany jest analityczny rozdział enancjomerów. Kolumna Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP HPLC rozdziela enancjomery benalaksylu w warunkach fazy odwróconej i kompatybilnych z LC/MS.