Merck
31457
Sigma-Aldrich
Sodium tetraborate decahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, buffer substance, ≥99.5%
Synonim(y):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
Wybierz wielkość
100 G
106,00 zł
500 G
305,00 zł
1 KG
394,00 zł
5 KG
1600,00 zł
106,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
106,00 zł
500 G
305,00 zł
1 KG
394,00 zł
5 KG
1600,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Na2B4O7 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
106,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
reag. ISO
Próba
≥99.5%
Formularz
powder or crystals
pH
9.0-9.6 (20 °C, 5%)
gęstość
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Klucz InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Sodium tetraborate decahydrate may be used in the following studies:
  • Modified carbazole method for the quantitive determination of hexuronic acids.[1]
  • Quantitative estimation of aminoglycoside antibiotics (dihydrostreptomycin and streptomycin) by capillary electrophoresis coupled with UV detection.[2]
  • To compose the buffer along with cholic acid sodium solution (pH 9.2) for micellar electrokinetic chromatographic (MEKC) quantification of pesticides.[3]
Informacje prawne
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ana Juan-García et al.
Journal of chromatography. A, 1073(1-2), 229-236 (2005-05-25)
Two procedures based on solid-phase extraction (SPE) and stir-bar sorptive extraction (SBSE) in combination with micellar electrokinetic chromatography (MEKC)--diode array detection (DAD) were compared for the simultaneous extraction of acrinathrin, bitertanol, cyproconazole, fludioxonil, flutriafol, myclobutanil, pyriproxyfen, and tebuconazole in lettuce
A partial modification of the carbazole method of Bitter and Muir for quantitation of hexuronic acids.
M Kosakai et al.
Analytical biochemistry, 93(2), 295-298 (1979-03-01)
The analysis of aminoglycoside antibiotics by capillary electrophoresis.
Flurer CL.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 13(7), 809-816 (1995)
Crystal structures of sodium sulfate decahydrate (Glauber's salt) and sodium tetraborate decahydrate (borax). Redetermination by neutron diffraction.
Levy HA and Lisensky GC.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 34(12), 3502-3510 (1978)
Eunice F S Vieira et al.
Biomacromolecules, 9(4), 1195-1199 (2008-03-19)
Oxidized alginate (ADA) and oxidized alginate blended with chitosan (ADA-Chit) were prepared in the presence of borax and CaCl 2, and their interactions with an antifolate drug, pyrimethamine (PYR), have been investigated. Tablets with a mean diameter of 1.2 +/-