Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 314,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
314,00 zł
Nazwa produktu
Fmoc chloride, derivatization grade (HPLC), LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
mp
61-64 °C, 62-64 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI key
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade derivatization grade (HPLC) | grade - | grade - | grade technical grade |
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay 97% | assay ≥92.5% |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 61-64 °C, 62-64 °C (lit.) | mp 61-64 °C, 62-64 °C (lit.) | mp 62-64 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 45613-250MG | 04061832341187 |
| 23186-5G | 04061835514953 |
| 23186-1G | 04061835514946 |