S9640
Sodium tetraborate decahydrate
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for SM 4500 - NH3
ciśnienie pary
0.213 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.15-9.20 (25 °C, 0.01 M in solution)
gęstość
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Klucz InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Regioselective thiolysis of 1,2-epoxides by using thiols to synthesize β-hydroxy sulfides.
- Hetero-Michael addition of thiols with electron-deficient olefins to synthesize corresponding β-adducts.
- Solvent-free Biginelli reaction to synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.