Przejdź do
1.06308
dekahydrat tetraboranu dwusodowego
for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Boraks, dekahydrat biboranu sodu, dekahydrat boranu sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B4Na2O7 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.37
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
215-540-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.213 hPa ( 20 °C)
assay
99.5-103.0% (acidimetric)
form
crystals
potency
2660 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
49.74 g/L
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI key
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Inhibicja kwasu borowego i boranu sodu na aktywność biologiczną mikroorganizmów w biofiltrze tlenowym...: Badanie to analizuje wpływ dekahydratu tetraboranu dwusodowego na aktywność biologiczną mikroorganizmów w biofiltrze tlenowym. Badanie wykazało, że dekahydrat tetraboranu dwusodowego może hamować aktywność drobnoustrojów, co ma znaczące implikacje dla przetwarzania odpadów i zarządzania środowiskiem. Ta właściwość hamowania może być wykorzystana do kontrolowania populacji drobnoustrojów w różnych procesach przemysłowych, zwiększając wydajność i skuteczność systemów biofiltracji (Gunes, 2013).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): 99,5 - 103,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (0,01 M roztwór, 25 °C): 9,15 - 9,20
Wartość pH (4 %, woda): 9,0 - 9,6
Chlorek (Cl): ≤ 0,0007 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0.0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Cu (miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0.0005 %
NH₄ (amon): ≤ 0,001 %
Pb (ołów): ≤ 0,0005 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Still not finding the right product?
Explore all of our products under dekahydrat tetraboranu dwusodowego
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. We are filtering the buffer trough 0.22 micrometers filters following the preparation of 10 mM buffer at pH 8.2 by reaching the pH by adding 1.5 mL of 37% HCL. We are experiencing the formation of orange spots on the filter and the HPLC frit.
    1 answer
    1. Information regarding the effect of this product on filters is not available.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?