Przejdź do
B3545
Sodium tetraborate decahydrate
BioXtra, ≥99.5%
Synonim(y):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
814,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2B4O7 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.37
EC Number:
215-540-4
MDL number:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
814,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
pH
9.2 (10 g/L)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium tetraborate decahydrate has been used:
  • as a buffer component in biotinylation assay.
  • in preparation of methylene blue solution for histological staining.
  • as a component of trace metal solution for medium supplementation.
Biochem/physiol Actions
Sodium tetraborate decahydrate also called borax. Guar gum based gels crosslinked by borax are effective for wastewater treatment. Borax is used in the preparation of detergents and cosmetics. Borax elicits toxicity in the brain especially in aquatic organisms resulting in edema and congestion.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B9876S964031457
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
product line
BioXtra
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
9.2 (10 g/L)
pH
9.2 (10 g/L)
pH
9.15-9.20 (25 °C, 0.01 M in solution)
pH
9.0-9.6 (20 °C, 5%)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tetraborate decahydrate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?