Wybierz wielkość
543,00 zł
2070,00 zł
3000,00 zł
543,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
grade
reagent grade
Quality Level
product line
BioUltra
assay
≥99%
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
9.0-10.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.020, λ: 280 nm Amax: ≤0.015
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility 25.6 g/L | solubility 25.6 g/L | solubility - |
| assay ≥99% | assay ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥98.0% (acidimetric) | assay 99.998% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces - |
| pH 9.0-10.5 (25 °C, 0.1 M in H2O) | pH 9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O) | pH 9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O) | pH - |
| form crystals | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility 25.6 g/L | solubility 25.6 g/L | solubility - |
| assay ≥99% | assay ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥98.0% (acidimetric) | assay 99.998% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces - |
| pH 9.0-10.5 (25 °C, 0.1 M in H2O) | pH 9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O) | pH 9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O) | pH - |
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1330-43-4
1330-43-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?