Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł |
3 x 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
336,00 zł
Quality Segment
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
0.213 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.0-103.0% (acidimetric)
form
solid
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
49.74 g/L
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI key
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) environmental | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, NF, JP, Ph. Eur. | agency complies with DIN 19266 | agency suitable for SM 4500 - NH3 | agency suitable for SM 4500 - NH3 |
| form solid | form - | form powder or crystals | form powder |
| assay 99.0-103.0% (acidimetric) | assay - | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line Certipur® | product line - | product line ReagentPlus® |
| solubility 49.74 g/L | solubility 49.74 g/L | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Sodium tetraborate decahydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4
1303-96-4
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..