Przejdź do
71996
Borax Anhydrous
puriss. p.a., anhydrous, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
Sodium tetraborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2B4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-540-4
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
crystals
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
grade
puriss. p.a.
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Borax Anhydrous can be used as a boron source to synthesize phase pure ZrB2 powder via a novel green silicothermic reduction method using ZrO2 and Si as raw materials. It is also used to prepare sodium borohydride, nano-sized titanium diboride, and alkali-activated borosilicate inorganic polymers.
Other Notes
Reagent for the decomposition of oxides and silicates by fusion
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7199771997229946
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
99.998% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ag: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
William R Gunther et al.
Nature communications, 3, 1109-1109 (2012-10-11)
Carbohydrate epimerization is an essential technology for the widespread production of rare sugars. In contrast to other enzymes, most epimerases are only active on sugars substituted with phosphate or nucleotide groups, thus drastically restricting their use. Here we show that
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71996-1KG04061826715253
71996-250G04061832855530