289159
Cadmium acetate dihydrate
reagent grade, 98%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Próba
98%
Postać
crystalline powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Klucz InChI
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Kidney,Bone
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3