Przejdź do
32307
Lead(II) acetate trihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-102.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
290,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
707,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.33
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-104-4
Beilstein/REAXYS Number:
3730298
MDL number:
Assay:
99.5-102.0%
Form:
solid
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
99.5-102.0%
form
solid
impurities
≤0.005% insoluble in acetic acid
mp
75 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
General description
Lead(II) acetate is a white crystalline compound. It is widely employed in cosmetic products. Lead acetate paper is employed for the detection of poisonous gas, hydrogen sulfide. It reacts with 5-ethynyl-1,3-benzenedicarboxylic acid (H2ebdc) to afford a 1D ladder network, [Pb(ebdc)(MeOH)]2·H2O.
Application
Lead(II) acetate trihydrate has been used in the preparation of PbSe-CdSe-PbSe nanodumbbells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
915440215902467863
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-102.0%
description
99.999% trace metals basis, organic soluble for perovskites
description
ACS reagent, ≥99%
description
≥99.99% trace metals basis
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
99.5-102.0%
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.0-103.0% (ACS specification), ≥99%
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
anion traces
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, NO3- and NO2-: ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, NO3- and NO2-: ≤0.005%
impurities
≤0.005% insoluble in acetic acid
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.01% insolubles, <100 ppm total metallic impurities
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) acetate trihydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Narządy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6080-56-4
CAS No.
6080-56-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)